3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510212-1G PC510212-250MG
APOSPC510212-1GEA 1940 EUR
APOSPC510212-1G APOSPC510212-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204.146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16616839
CAS-Nummer: 56539-85-6