1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic Acid
PC510220-1G
PC510220-250MG
APOSPC510220-1GEA
323
EUR
APOSPC510220-1G
APOSPC510220-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₇F₃N₂O₂ Molecular Weight: 256.181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15527665 CAS-Nummer: 1260740-53-1 |