5,6-Difluorobenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510221-1G PC510221-250MG
APOSPC510221-1GEA 111 EUR
APOSPC510221-1G APOSPC510221-250MG
5,6-Difluorobenzimidazole
5,6-Difluorobenzimidazole
Formel: C₇H₄F₂N₂
Molecular Weight: 154,117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02031530
CAS-Nummer: 78581-99-4