3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510235-1G
PC510235-5G
APOSPC510235-1GEA
120
EUR
APOSPC510235-1G
APOSPC510235-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₁₁FO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06823839 CAS-Nummer: 69888-90-0 |