6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51024-1G PC51024-250MG PC51024-500MG
APOSPC51024-1GEA 306 EUR
APOSPC51024-1G APOSPC51024-250MG APOSPC51024-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₅BrClFN₂
Molecular Weight: 263,494 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384876
CAS-Nummer: 1286734-93-7