Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate
PC510248-1G PC510248-250MG
APOSPC510248-1GEA 865 EUR
APOSPC510248-1G APOSPC510248-250MG
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₆F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18909256
CAS-Nummer: 915213-54-6