(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510276-5G PC510276-1G
APOSPC510276-5GEA 1330 EUR
APOSPC510276-5G APOSPC510276-1G
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel: C₉H₉FO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28977372
CAS-Nummer: 159415-52-8