Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester
PC510281-1G PC510281-250MG
APOSPC510281-1GEA 188 EUR
APOSPC510281-1G APOSPC510281-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Molecular Weight: 247,061 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19440363
CAS-Nummer: 1187318-53-1