5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC510286-1G
PC510286-250MG
PC510286-5G
APOSPC510286-1GEA
148
EUR
APOSPC510286-1G
APOSPC510286-250MG
APOSPC510286-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formel:
C₆H₄BrF₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11977440 CAS-Nummer: 899452-26-7 |