4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC510287-1G PC510287-250MG PC510287-5G
APOSPC510287-1GEA 448 EUR
APOSPC510287-1G APOSPC510287-250MG APOSPC510287-5G
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Formel: C₁₇H₁₇FO
Molecular Weight: 256,315 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29049235
CAS-Nummer: 2006277-31-0