Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510288-1G PC510288-5G
APOSPC510288-1GEA 306 EUR
APOSPC510288-1G APOSPC510288-5G
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₀ClFO₂
Molecular Weight: 216.637 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11045165
CAS-Nummer: 340825-20-9