5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510294-1G
PC510294-5G
APOSPC510294-1GEA
245
EUR
APOSPC510294-1G
APOSPC510294-5G
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel:
C₈H₅F₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07367235 CAS-Nummer: 197507-85-0 |