(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC510301-1G PC510301-250MG PC510301-5G
APOSPC510301-1GEA 448 EUR
APOSPC510301-1G APOSPC510301-250MG APOSPC510301-5G
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂FNO
Molecular Weight: 121,153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29055294
CAS-Nummer: 1544241-64-6