Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510303-1G
PC510303-250MG
PC510303-5G
APOSPC510303-1GEA
601
EUR
APOSPC510303-1G
APOSPC510303-250MG
APOSPC510303-5G
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₇BrFNO₂ Molecular Weight: 272,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29055290 CAS-Nummer: 2006277-60-5 |