2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510308-1G PC510308-250MG PC510308-5G
APOSPC510308-1GEA 405 EUR
APOSPC510308-1G APOSPC510308-250MG APOSPC510308-5G
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Molecular Weight: 214.166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24503444
CAS-Nummer: 1308915-16-3