2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC510316-1G PC510316-5G
APOSPC510316-1GEA 448 EUR
APOSPC510316-1G APOSPC510316-5G
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formel: C₉H₅F₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18533660
CAS-Nummer: 1261358-84-2