2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC510320-1G PC510320-250MG PC510320-100MG
APOSPC510320-1GEA 802 EUR
APOSPC510320-1G APOSPC510320-250MG APOSPC510320-100MG
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formel: C₉H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 197.138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16748868
CAS-Nummer: 1249974-01-3