Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510329-1G PC510329-250MG PC510329-5G
APOSPC510329-1GEA 713 EUR
APOSPC510329-1G APOSPC510329-250MG APOSPC510329-5G
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Formel: C₁₀H₉BrF₂O₂
Molecular Weight: 279,078 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16036663
CAS-Nummer: 885068-75-7