2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC510336-1G PC510336-250MG PC510336-5G
APOSPC510336-1GEA 219 EUR
APOSPC510336-1G APOSPC510336-250MG APOSPC510336-5G
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11167796
CAS-Nummer: 913574-93-3
UN: 3261
ADR: 8,III