Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510346-1G PC510346-250MG
APOSPC510346-1GEA 1120 EUR
APOSPC510346-1G APOSPC510346-250MG
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₅Cl₂FN₂O₂
Molecular Weight: 239.031 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29065911
CAS-Nummer: 1266238-63-4