4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC510352-1G PC510352-250MG PC510352-5G
APOSPC510352-1GEA 532 EUR
APOSPC510352-1G APOSPC510352-250MG APOSPC510352-5G
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₁₂H₁₂FN₃O₄
Molecular Weight: 281,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695792
CAS-Nummer: 473537-38-1