2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC510355-1G
PC510355-250MG
APOSPC510355-1GEA
780
EUR
APOSPC510355-1G
APOSPC510355-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole 95%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole
Formel:
C₈H₆F₃N₃O Molecular Weight: 217.148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07778330 CAS-Nummer: 132877-27-1 |