Trifluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC510358-1G
APOSPC510358-1GEA 82.8 EUR
APOSPC510358-1G
Trifluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Trifluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate
Formel: C₈H₇F₃O₃S
Molecular Weight: 240,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695793
CAS-Nummer: 175676-42-3