2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC510359-1G
PC510359-250MG
APOSPC510359-1GEA
1120
EUR
APOSPC510359-1G
APOSPC510359-250MG
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₇H₆F₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26843607 CAS-Nummer: 1565712-50-6 |