4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC51039-1G
PC51039-5G
APOSPC51039-1GEA
177
EUR
APOSPC51039-1G
APOSPC51039-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formel:
C₁₀H₅ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863554 CAS-Nummer: 955288-52-5 |