4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-1,3-difluoro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-2,6-difluorophenyl methyl ether
PC51046-1G PC51046-5G PC51046-25G
APOSPC51046-1GEA 63.8 EUR
APOSPC51046-1G APOSPC51046-5G APOSPC51046-25G
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Formel: C₇H₅ClF₂O
Molecular Weight: 178,564 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193248
CAS-Nummer: 170572-51-7