N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-(Methylamino)-2,3,4-trifluoronitrobenzene
PC51047-1G
PC51047-5G
APOSPC51047-1GEA
207
EUR
APOSPC51047-1G
APOSPC51047-5G
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Molecular Weight: 206.122 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20481818 CAS-Nummer: 1346521-33-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |