1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7,7,8-Tribromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorooctane, 1-(Perfluorohex-1-yl)-1,1,2-tribromoethane, 2,2-Dibromo-2-(perfluorohex-1-yl)ethyl bromide
PC51060-1G PC51060-25G PC51060-5G
APOSPC51060-1GEA 52.4 EUR
APOSPC51060-1G APOSPC51060-25G APOSPC51060-5G
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Formel: C₈H₂Br₃F₁₃
Molecular Weight: 584,793 g/mol
Siedepunkt: 116 °C (1 mm Hg)
Schmelzpunkt: 28…29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18641926
CAS-Nummer: 59665-25-7