Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Lieferant: Apollo Scientific
PC51061-1G PC51061-5G
APOSPC51061-1GEA 136 EUR
APOSPC51061-1G APOSPC51061-5G
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Formel: C₄Br₂Cl₂F₆
Siedepunkt: 63 °C (14 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442561
CAS-Nummer: 375-27-9