1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2-Dibromo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene, 1,2-Dibromo-1-(perfluorohex-1-yl)ethylene
PC51067-1G PC51067-5G
APOSPC51067-1GEA 55.3 EUR
APOSPC51067-1G APOSPC51067-5G
1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
Formel: C₈HBr₂F₁₃
Molecular Weight: 503,881 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074336
CAS-Nummer: 59665-28-0