Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Chloro-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopent-1-ene
PC51068-1G PC51068-250MG
APOSPC51068-1GEA 402 EUR
APOSPC51068-1G APOSPC51068-250MG
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Formel: C₅ClF₇
Molecular Weight: 228,495 g/mol
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Dichte: 1,606 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442032
CAS-Nummer: 1759-63-3