4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Benzyloxycarbonylamino)-3-fluorobenzeneboronic acid
PC5108-1G PC5108-5G
APOSPC5108-1GEA 139 EUR
APOSPC5108-1G APOSPC5108-5G
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected
Formel: C₁₄H₁₃BFNO₄
Schmelzpunkt: 197…199 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235098
CAS-Nummer: 874290-60-5