5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Diamino-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC51080-100MG PC51080-1G PC51080-250MG
APOSPC51080-100MGEA 144 EUR
APOSPC51080-100MG APOSPC51080-1G APOSPC51080-250MG
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formel: C₆H₆F₃N₃
Molecular Weight: 177,127 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10696252
CAS-Nummer: 107867-51-6