Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51092-1G PC51092-5G PC51092-25G
APOSPC51092-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51092-1G APOSPC51092-5G APOSPC51092-25G
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate
Formel: C₈H₆FIO₂
Molecular Weight: 280.035 g/mol
Siedepunkt: 287…288 °C
Schmelzpunkt: 42…43 °C
Dichte: 1.823 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870177
CAS-Nummer: 1121586-29-5