2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Pentafluorosulphanyl)aniline, 2-(Pentafluorothio)aniline
PC51097-1G
PC51097-5G
APOSPC51097-1GEA
422
EUR
APOSPC51097-1G
APOSPC51097-5G
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Formel:
C₆H₆F₅NS Molecular Weight: 219.176 g/mol Schmelzpunkt: 28.8…30.5 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21362226 CAS-Nummer: 1246998-10-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |