2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluoro-5-hydroxy-3-picoline, 2-Fluoro-5-methylpyridin-3-ol
PC51125-500MG
APOSPC51125-500MGEA
157
EUR
APOSPC51125-500MG
2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127,116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16611070 CAS-Nummer: 1184172-53-9 |