3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridin-4-ol, 4-(3-Fluoro-4-hydroxypyridin-2-yl)morpholine
PC51128-1G PC51128-250MG PC51128-500MG
APOSPC51128-1GEA 454 EUR
APOSPC51128-1G APOSPC51128-250MG APOSPC51128-500MG
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Formel: C₉H₁₁FN₂O₂
Molecular Weight: 198.194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20327977
CAS-Nummer: 1344046-08-7