(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2S)-2-Hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC51130-1G PC51130-5G
APOSPC51130-1GEA 115 EUR
APOSPC51130-1G APOSPC51130-5G
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₅F₃O
Molecular Weight: 114.066 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C (754 mm Hg)
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1.2799 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797331
CAS-Nummer: 3539-97-7
UN: 1987
ADR: 3 II