2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
PC51134-1G
PC51134-5G
PC51134-25G
APOSPC51134-1GEA
45.1
EUR
APOSPC51134-1G
APOSPC51134-5G
APOSPC51134-25G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Molecular Weight: 234,023 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110550 CAS-Nummer: 170098-98-3 |