2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Aminocarbonyl)-2,4-difluoroanisole, 3-Carbamoyl-2,4-difluoroanisole
PC51140-10G
PC51140-5G
APOSPC51140-10GEA
488
EUR
APOSPC51140-10G
APOSPC51140-5G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ Molecular Weight: 187.143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115900 CAS-Nummer: 886498-26-6 |