2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51142-1G PC51142-250MG
APOSPC51142-1GEA 0 EUR
APOSPC51142-1G APOSPC51142-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23166760
CAS-Nummer: 1426290-11-0