4-Fluoro-α-methylbenzyl bromide

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(4-Fluorophenyl)ethyl bromide, 1-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethane, 1-(1-Bromoethyl)-4-fluorobenzene

PC51144-10G PC51144-5G
APOSPC51144-10GEA 102 EUR
APOSPC51144-10G APOSPC51144-5G
4-Fluoro-α-methylbenzyl bromide
4-Fluoro-α-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrF
Molecular Weight: 203,052 g/mol
Siedepunkt: 75…78 °C (1 mm Hg)
Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11180274
CAS-Nummer: 65130-46-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR