3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)phenol
PC51151-1G PC51151-250MG
APOSPC51151-1GEA 464 EUR
APOSPC51151-1G APOSPC51151-250MG
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄BrF₅OS
Molecular Weight: 299.056 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23166763
CAS-Nummer: 1426290-12-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III