3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC51156-1G
PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA
306
EUR
APOSPC51156-1G
APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₃ Molecular Weight: 286.003 g/mol Siedepunkt: 64…68 °C (1 mm Hg) Schmelzpunkt: 21…23 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01569845 CAS-Nummer: 206759-48-0 |