5'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC51159-1G PC51159-250MG PC51159-5G
APOSPC51159-1GEA 255 EUR
APOSPC51159-1G APOSPC51159-250MG APOSPC51159-5G
5'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 95%
5'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formel: C₈H₃BrF₄O
Molecular Weight: 271.006 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (1 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12547807
CAS-Nummer: 617706-15-7