2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1,4-benzodiazine
PC51163-1G PC51163-250MG
APOSPC51163-1GEA 219 EUR
APOSPC51163-1G APOSPC51163-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formel: C₉H₄ClF₃N₂
Molecular Weight: 232,59 g/mol
Siedepunkt: 262,2 °C
Schmelzpunkt: 117…120 °C
Flammpunkt: 125,6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05669533
CAS-Nummer: 41213-32-5