4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-6-carboxy-2-fluorophenol, 4-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51165-1G
PC51165-250MG
APOSPC51165-1GEA
219
EUR
APOSPC51165-1G
APOSPC51165-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₃ Molecular Weight: 235.007 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD23703631 CAS-Nummer: 1429321-82-3 |