2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxy-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide, 2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 2-Nitro-4-((trifluoromethyl)thio)phenol
PC51167-1G
PC51167-250MG
PC51167-5G
APOSPC51167-1GEA
43.5
EUR
APOSPC51167-1G
APOSPC51167-250MG
APOSPC51167-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formel:
C₇H₄F₃NO₃S Molecular Weight: 239.172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08457463 CAS-Nummer: 933673-33-7 |