Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC51168-1G PC51168-25G PC51168-5G
APOSPC51168-1GEA 132 EUR
APOSPC51168-1G APOSPC51168-25G APOSPC51168-5G
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Formel: C₅F₁₀O₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16620593
CAS-Nummer: 4089-57-0
UN: 3265
ADR: 8,III