2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
PC51171-1G
PC51171-250MG
PC51171-5G
APOSPC51171-1GEA
685
EUR
APOSPC51171-1G
APOSPC51171-250MG
APOSPC51171-5G
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₃S Molecular Weight: 318,068 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23703633 CAS-Nummer: 1429321-81-2 |